Läs mer
2-Bromonaftalen, 98+%
Produktkod. 11478166
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11478166 5 g 5g
11488166 25 g 25g
11498166 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11478166 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15300.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 580-13-2 | C10H7Br | 207,07 g/mol
2-Bromonaftalen används som råmaterial vid framställning av biaryler genom Suzuki-korskopplingsreaktion. Vidare spelar det en viktig roll vid framställningen av färgämnen. Det används också för att studera potentiell tumörframkallande egenskaper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Bromonaftalen används som råmaterial vid framställning av biaryler genom Suzuki-korskopplingsreaktion. Vidare spelar det en viktig roll vid framställningen av färgämnen. Det används också för att studera potentiell tumörframkallande egenskaper.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 580-13-2
Molekylformel C10H7Br
Molekylvikt (g/mol) 207.07
MDL-nummer MFCD00004051
InChI-nyckel APSMUYYLXZULMS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11372
IUPAC-namn 2-bromonaftalen
LEDER BrC1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromonaphthalene
Smältpunkt 53°C to 57°C
Densitet 1.605
Kokpunkt 281°C to 282°C
Flampunkt 112°C (233°F)
Odör Odorless
Kvantitet 5 g
Beilstein 1858110
Merck Index 14,1426
Synonym naphthalene, 2-bromo, 2-naphthyl bromide, 2-bromo-naphthalene, beta-bromonaphthalene, beta-naphthyl bromide, .beta.-bromonaphthalene, unii-syu33i753n, naphthalene,2-bromo, .beta.-naphthyl bromide, pbn-2
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 207.08
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.