Läs mer
2 – Bromonaftalen, 99 %
Produktkod. 10052400 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10052400 25 g Glasflaska 25g
10762221 5 g Glasflaska 5g
11944521 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10052400 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 179710250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 580-13-2 | C10H7Br | 207,07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 580-13-2
Molekylformel C10H7Br
Molekylvikt (g/mol) 207.07
MDL-nummer MFCD00004051
InChI-nyckel APSMUYYLXZULMS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11372
IUPAC-namn 2-bromonaftalen
LEDER BrC1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromonaphthalene
Smältpunkt 53,0 °C till 57,0 °C
Färg Brun-orange till gul
Kokpunkt 281,0 °C till 282,0 °C
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C10H7Br
Kvantitet 25 g
Beilstein 05,548
Merck Index 15,1437
Synonym naphthalene, 2-bromo, 2-naphthyl bromide, 2-bromo-naphthalene, beta-bromonaphthalene, beta-naphthyl bromide, .beta.-bromonaphthalene, unii-syu33i753n, naphthalene,2-bromo, .beta.-naphthyl bromide, pbn-2
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig. Andra lösligheter: lösliga i 8 delar alkohol, eter, kloroform och bensen
Formel vikt 207.07
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.