Läs mer
2-bromonaftalen, TRC
Produktkod. 30331184
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30331184 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30331184 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6859982.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-bromonaphthalene
CAS 580-13-2
Molekylformel C10 H7 Br
Kvantitet 2.5 g
Synonym Naphthalene, 2-bromo-, 2-Bromonaphthalene, 2-Naphthyl bromide, NSC 4011, β-Bromonaphthalene, β-Naphthyl bromide
InChI formel InChI=1S/C10H7Br/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H
LEDER Brc1ccc2ccccc2c1
IUPAC-namn 2-bromonaftalen
Molekylvikt (g/mol) 207.07
Formel vikt 205.9731