Läs mer
2-bromononan, 97 %
Produktkod. 11371887
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11371887 5 g 5g
11361887 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11371887 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07387.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 2216-35-5 | C9H19Br | 207,155 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2216-35-5
Molekylformel C9H19Br
Molekylvikt (g/mol) 207.155
MDL-nummer MFCD00017865
InChI-nyckel JQEFZTLHNWFZDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym sec-nonyl bromide, nonane, 2-bromo, acmc-1cs41
PubChem CID 98219
IUPAC-namn 2-bromononan
LEDER CCCCCCCC(C)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromononane
Densitet 1.081
Kokpunkt 208 °C till 209 °C
Brytningsindex 1.453
Kvantitet 5 g
Beilstein 1697559
Formel vikt 207.16
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.