Läs mer
2-bromopalmitinsyra, TRC
Produktkod. 30335437
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30335437 10 g
1 options
Produktkod. 30335437 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB18263710G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-bromohexadecanoic acid
CAS 18263-25-7
Molekylformel C16 H31 Br O2
Kvantitet 10 g
Synonym 2-Bromopalmitic Acid, 2-Bromohexadecanoic Acid, DL-2-Bromopalmitate, NSC 58378, alpha-Bromopalmitic Acid, 1-Bromopentadecanecarboxylic Acid, 2-Bromo-n-hexadecanoic Acid
InChI formel InChI=1S/C16H31BrO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(17)16(18)19/h15H,2-14H2,1H3,(H,18,19)
LEDER CCCCCCCCCCCCCCC(Br)C(=O)O
IUPAC-namn 2-bromohexadekaninsyra
Molekylvikt (g/mol) 335.32
Formel vikt 334.151