Läs mer
2-Bromopentan, teknik. 90%
Produktkod. 11423427
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11423427 500 g 500g
11403427 25 g 25g
11413427 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11423427 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17205.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 107-81-3 | C5H11Br | 151,047 g/mol
Används som en kemisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Används som kemisk mellanprodukt.
Löslighet
Ej blandbar eller svår att blanda i vatten. Löslig i diklormetan, eter, etylacetat, hexan och
metanol
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och förvara svalt, torrt på väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-81-3
Molekylformel C5H11Br
Molekylvikt (g/mol) 151.047
MDL-nummer MFCD00000160
InChI-nyckel LGAJYTCRJPCZRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentane, 2-bromo, 2-pentyl bromide, 1-methylbutyl bromide, +/--2-bromopentane, sec-amyl bromide, 2-bromo-pentane, 2-bromanylpentane, 2-bromopentane, 4-01-00-00312 beilstein handbook reference, ksc176i8j
PubChem CID 7890
IUPAC-namn 2-brompentan
LEDER CCCC(C)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromopentane
Smältpunkt -96 °C
Densitet 1.22
Kokpunkt 117 °C till 118 °C
Flampunkt 20 °C (68 °F)
Odör Kännetecken
Brytningsindex 1.4403
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2343
Beilstein 1718829
Löslighetsinformation Inte blandbar eller svår att blanda i vatten. Lösliga i diklormetan, eter, etylacetat, hexan och metanol
Formel vikt 151.05
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.