Läs mer
2-Bromopentan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromopentane, Technical Grade |
| CAS | 107-81-3 |
| Molekylformel | C5 H11 Br |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11Br/c1-3-4-5(2)6/h5H,3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCC(C)Br |
| IUPAC-namn | 2-bromopentan |
| Molekylvikt (g/mol) | 151.04 |
| Formel vikt | 150.0044 |