Läs mer
2-Bromopentanedioic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromopentanedioic Acid |
| CAS | 51528-22-4 |
| Molekylformel | C5 H7 Br O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Bromo-glutaric Acid (6CI), a-Bromoglutaric Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7BrO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10) |
| LEDER | OC(=O)CCC(Br)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-bromopentanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 211.011 |
| Formel vikt | 209.953 |