missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Bromopentanedioic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromopentanedioic Acid |
| CAS | 51528-22-4 |
| Molekylformel | C5 H7 Br O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Bromo-glutaric Acid (6CI), a-Bromoglutaric Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7BrO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10) |
| LEDER | OC(=O)CCC(Br)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-bromopentanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 211.011 |
| Formel vikt | 209.953 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?