Läs mer
2-Bromophenanthrene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromophenanthrene |
| CAS | 62162-97-4 |
| Molekylformel | C14H9Br |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9Br/c15-12-7-8-14-11(9-12)6-5-10-3-1-2-4-13(10)14/h1-9H |
| LEDER | Brc1ccc2c(ccc3ccccc23)c1 |
| IUPAC-namn | 2-bromophenanthrene |
| Molekylvikt (g/mol) | 257.13 |
| Formel vikt | 255.9888 |