Läs mer
2-Bromophenetole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromophenetole |
| CAS | 583-19-7 |
| Molekylformel | C8H9BrO |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9BrO/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCOc1ccccc1Br |
| IUPAC-namn | 1-bromo-2-ethoxybenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 201.06 |
| Formel vikt | 199.9837 |