Läs mer
2-Bromophenol, 98%
Produktkod. 11498066
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11498066 25 g 25g
11408076 100 g 100g
11418076 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11498066 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14112.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 95-56-7 | C6H5BrO | 173.009 g/mol
2-Bromfenol används som en desinfektionsbiprodukt som finns i klorerat poolvatten. Används vid framställning av anti-bensofurobensofurandiimider. Det användes också för att studera fotonedbrytningen av 2-bromfenol med hjälp av UV-Vis-spektroskopi och HPLC.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-Bromfenol används som en desinfektionsbiprodukt som finns i klorerat poolvatten. Används vid framställning av anti-bensofurobensofurandiimider. Det användes också för att studera fotonedbrytningen av 2-bromfenol med hjälp av UV-Vis-spektroskopi och HPLC.
Löslighet
Löslig i kloroform och eter. Något lösligt i vatten.
Noter
Ljuskänslig. Förvara mörkt. Förvara på sval, torr plats i tättslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-56-7
Molekylformel C6H5BrO
Molekylvikt (g/mol) 173.009
MDL-nummer MFCD00002146
InChI-nyckel VADKRMSMGWJZCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-bromophenol, phenol, 2-bromo, bromophenol, 2-bromfenol, 2-bromo phenol, 2-bromo-phenol, phenol, o-bromo, o-bromo-phenol, phenol, bromo, 2-bromfenol czech
PubChem CID 7244
IUPAC-namn 2-bromfenol
LEDER C1=CC=C(C(=C1)O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromophenol
Smältpunkt 5°C
Densitet 1.636
Kokpunkt 194°C to 195°C
Flampunkt 92°C (192°F)
Odör Phenol-like
Brytningsindex 1.589
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3082
Beilstein 1905115
Känslighet Light sensitive
Merck Index 14,1428
Löslighetsinformation Soluble in chloroform and ether. Slightly soluble in water.
Formel vikt 173.01
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.