Läs mer
2-Bromophenol, TRC
Produktkod. 30329939
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30329939 25 g
1 options
Produktkod. 30329939 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68616525G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromophenol
CAS 95-56-7
Molekylformel C6 H5 Br O
Kvantitet 25 g
Synonym Phenol, o-bromo- (8CI), 2-Bromophenol, 2-Hydroxy-1-bromobenzene, NSC 6970, o-Bromophenol
InChI formel InChI=1S/C6H5BrO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H
LEDER Oc1ccccc1Br
IUPAC-namn 2-bromophenol
Molekylvikt (g/mol) 173.01
Formel vikt 171.9524