Läs mer
2-Bromophenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromophenol |
| CAS | 95-56-7 |
| Molekylformel | C6 H5 Br O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Phenol, o-bromo- (8CI), 2-Bromophenol, 2-Hydroxy-1-bromobenzene, NSC 6970, o-Bromophenol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5BrO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H |
| LEDER | Oc1ccccc1Br |
| IUPAC-namn | 2-bromophenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 173.01 |
| Formel vikt | 171.9524 |