missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2-Bromophenyl)acetaldehyde, >90%, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2-Bromophenyl)acetaldehyde |
| CAS | 96557-30-1 |
| Molekylformel | C8H7BrO |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 2-Bromobenzeneacetaldehyde, 1-Bromo-2-(formylmethyl)benzene |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7BrO/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4,6H,5H2 |
| LEDER | Brc1ccccc1CC=O |
| IUPAC-namn | 2-(2-bromophenyl)acetaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 199.04 |
| Formel vikt | 197.968 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?