Läs mer
2-Bromophenyl acetate, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15266404 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15266404 1 g 1g
15229816 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15266404 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 452750010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 1829-37-4
Molekylformel C8H7BrO2
Molekylvikt (g/mol) 215.05
InChI-nyckel BEHBHYYPTOHUHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-bromophenyl acetate, 2-bromophenol acetate, 1-acetoxy-2-bromobenzene, 2-bromophenyl acetate, o-acetoxybromobenzene, phenol, 2-bromo-, acetate, phenol, o-bromo-, acetate, pubchem3055, 2-bromo-phenol acetate
PubChem CID 74586
IUPAC-namn (2-bromophenyl) acetate
LEDER CC(=O)OC1=CC=CC=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromophenyl acetate
Analysprocentintervall 97.5 % min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 215.05
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Bromophenyl acetate, 98%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.