Läs mer
2-Bromophenyl isocyanate, 97%
Produktkod. 11393206
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11393206 25 g 25g
11373206 1 g 1g
11383206 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11393206 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12521.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1592-00-3 | C7H4BrNO | 198.019 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1592-00-3
Molekylformel C7H4BrNO
Molekylvikt (g/mol) 198.019
MDL-nummer MFCD00001995
InChI-nyckel GOOVAYJIVMBWPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromophenyl isocyanate, 2-bromophenylisocyanate, benzene, 1-bromo-2-isocyanato, isocyanic acid 2-bromophenyl ester, 2-bromobenzenisocyanate, 2bromophenylisocyanate, 2-bromophenylisocynate, o-bromophenyl isocyanate, acmc-209djl, 2-bromo phenylisocyanate
PubChem CID 137097
IUPAC-namn 1-brom-2-isocyanatbensen
LEDER C1=CC=C(C(=C1)N=C=O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromophenyl isocyanate
Densitet 1.607
Kokpunkt 91°C to 92°C (5 mmHg)
Flampunkt 107°C (224°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.585
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2206
Beilstein 3588447
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 198.03
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.