Läs mer
2-Bromofenyleddiksyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromophenylacetic Acid |
| CAS | 18698-97-0 |
| Molekylformel | C8H7BrO2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Bromobenzeneacetic Acid, o-Bromophenylacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7BrO2/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11) |
| LEDER | BrC1=C(CC(O)=O)C=CC=C1 |
| IUPAC-namn | 2-(2-bromofenyl)ättiksyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.04 |
| Formel vikt | 213.96 |