Läs mer
2-Bromofenylacetylen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromophenylacetylene |
| CAS | 766-46-1 |
| Molekylformel | C8 H5 Br |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5Br/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h1,3-6H |
| LEDER | Brc1ccccc1C#C |
| IUPAC-namn | 1-bromo-2-etynylbensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 181.03 |
| Formel vikt | 179.9575 |