Läs mer
2-Bromofenylboronsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromophenylboronic Acid |
| CAS | 244205-40-1 |
| Molekylformel | C6H6BBrO2 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | (2-Bromophenyl)boronic Acid, 2-Bromophenylboronic Acid, o-Bromophenylboronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6BBrO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,9-10H |
| LEDER | OB(O)c1ccccc1Br |
| IUPAC-namn | (2-bromofenyl)boronsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 200.83 |
| Formel vikt | 199.9644 |