Läs mer
2-Bromophenylethylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromophenylethylamine |
| CAS | 65185-58-2 |
| Molekylformel | C8H10BrN |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-(2-Bromophenyl)ethanamine, 2-(2-Bromophenyl)ethylamine, 2-Bromobenzeneethanamine, 2-Bromophenethylamine, o-Bromophenethylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10BrN/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4H,5-6,10H2 |
| LEDER | NCCC(C=CC=C1)=C1Br |
| IUPAC-namn | 2-(2-bromophenyl)ethan-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 200.08 |
| Formel vikt | 199 |