Läs mer
(2-Bromophenylethynyl)trimethylsilane, 98%
Produktkod. 15410178
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15410178 1 g 1g
15420178 5 g 5g
15430178 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15410178 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53402.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 38274-16-7 | C11H13BrSi | 253.21 g/mol
(2-Bromfenyletynyl)trimetylsilan finner ett brett användningsområde inom medicin- och elektronikindustrin. Reaktion av (2-bromfenyletynyl)trimetylsilan 1 med trimetylborat gav alkynearylboronsyran.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(2-Bromfenyletynyl)trimetylsilan finner ett brett användningsområde inom medicin- och elektronikindustrin. Reaktion av (2-bromfenyletynyl)trimetylsilan 1 med trimetylborat gav alkynearylboronsyran.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38274-16-7
Molekylformel C11H13BrSi
Molekylvikt (g/mol) 253.21
MDL-nummer MFCD01321391
InChI-nyckel FABNGXSCLHXUOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromophenylethynyl trimethylsilane, 2-bromophenyl ethynyl trimethylsilane, 2-2-bromophenyl ethynyl trimethylsilane, acmc-20appv, 2-bromophenyl trimethylsilyl acetylene, 2-2-bromophenyl ethynyl-trimethylsilane, benzene,1-bromo-2-2-trimethylsilyl ethynyl
PubChem CID 4547398
LEDER C[Si](C)(C)C#CC1=CC=CC=C1Br
Specifikationer
Kokpunkt 60°C to 80°C (2mmHg)
Kemiskt namn eller material (2-Bromophenylethynyl)trimethylsilane
Kvantitet 1 g
Flampunkt >113°C (235°F)
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
IUPAC-namn [2-(2-bromfenyl)etynyl]trimetylsilan
Formel vikt 253.21
Procent renhet 98%
Brytningsindex 1.554
Densitet 1.19
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.