Läs mer
2-Bromofenylhydrazin hydroklorid, 94 %
Produktkod. 11436846
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11436846 5 g 5g
11446846 25 g 25g
11456846 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11436846 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23966.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 50709-33-6 | C6H8BrClN2 | 223,498 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50709-33-6
Molekylformel C6H8BrClN2
Molekylvikt (g/mol) 223.498
MDL-nummer MFCD00012926
InChI-nyckel PHCYUJRYSFMJMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromophenylhydrazine hydrochloride, 2-bromophenyl hydrazine hydrochloride, 2-bromophenylhydrazine hcl, hydrazine, 2-bromophenyl-, monohydrochloride, 1-2-bromophenyl hydrazine hydrochloride, 1-bromo-2-hydrazino benzene hydrochloride, pubchem4463, acmc-1b1zz, ksc270g5h, 2-bromophenylhydrazine, chloride
PubChem CID 2723912
IUPAC-namn (2-bromfenyl)hydrazin;hydroklorid
LEDER C1=CC=C(C(=C1)NN)Br.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromophenylhydrazine hydrochloride
Smältpunkt ∼188°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 223.51
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.