Läs mer
2-Bromopropane-1,1,1,3,3,3-d6, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromopropane-d6 |
| CAS | 52809-76-4 |
| Molekylformel | C3 D6 H Br |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Bromopropane-1,1,1,3,3,3-d6, 2-Bromo-1,1,1,3,3,3-hexadeuteropropane |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H7Br/c1-3(2)4/h3H,1-2H3/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C(Br)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 2-bromo-1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropane |
| Molekylvikt (g/mol) | 129.03 |
| Formel vikt | 128.0108 g/mol |
| Visa mer |