Läs mer
2-Bromopropane-1,1,1-d3, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromopropane-1,1,1-D3 |
| CAS | 688361-45-7 |
| Molekylformel | C3 D3 H4 Br |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Propane-1,1,1-d3, 2-bromo- (9 CI), 2-Bromopropane-1,1,1-d3, 2-Bromo-1,1,1-trideuteriopropane, Isopropyl-d3 bromide, 2-Bromopropane-d3, 2-Bromopropane-1,1,1-D3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H7Br/c1-3(2)4/h3H,1-2H3/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C(C)Br |
| IUPAC-namn | 2-bromo-1,1,1-trideuteriopropane |
| Molekylvikt (g/mol) | 126.0102 |
| Formel vikt | 124.9919 g/mol |
| Visa mer |