Läs mer
2-Bromopropane-2-d1, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromopropane-2-D |
| CAS | 4067-80-5 |
| Molekylformel | C3 D H6 Br |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Propane-2-d, 2-bromo- (6 CI, 7 CI, 8 CI, 9 CI), 2-Bromopropane-2-d1, 2-Bromopropane-2-d, 2-Bromopropane-2-D |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H7Br/c1-3(2)4/h3H,1-2H3/i3D |
| LEDER | [2 H]C(C)(C)Br |
| IUPAC-namn | 2-bromo-2-deuteriopropane |
| Molekylvikt (g/mol) | 123.9978 |
| Formel vikt | 122.9794 g/mol |
| Visa mer |