Läs mer
2-bromopropan, 99 %
Produktkod. 11439783
Change view
Kvantitet:
250 mL
1000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
250ml
5000ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11439783 1000 mL 1000ml
11449783 250 mL 250ml
11459783 5000 mL 5000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11439783 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12944.AU
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-09-2026
CAS: 75-26-3 | C3H7Br | 122,993 g/mol
2-Bromopropan fungerar som ett alkyleringsmedel i organisk syntes. Det används också som en mellanprodukt för att bilda alkylerade aminer och alkylerade metallföreningar. Vidare fungerar det som ett lösningsmedel för industriell rengöring, avfettning, metallbearbetning och efterbehandling, elektronik, rymd och flyg, aerosoler, textilier, lim och bläck. Dessutom används den för att introducera den funktionella isopropylgruppen i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Bromopropane fungerar som ett alkyleringsmedel i organisk syntes. Det används också som en mellanprodukt för att bilda alkylerade aminer och alkylerade metallföreningar. Vidare fungerar det som ett lösningsmedel för industriell rengöring, avfettning, metallbearbetning och efterbehandling, elektronik, rymd och flyg, aerosoler, textilier, lim och bläck. Dessutom används den för att introducera den funktionella isopropylgruppen i organisk syntes.
Löslighet
Blandbar med alkohol, bensen, kloroform och eter. Något blandbar med vatten och aceton.
Anmärkningar
Undvik alla möjliga antändningskällor. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-26-3
Molekylformel C3H7Br
Molekylvikt (g/mol) 122.993
MDL-nummer MFCD00000147
InChI-nyckel NAMYKGVDVNBCFQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6358
IUPAC-namn 2-brompropan
LEDER CC(C)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromopropane
Smältpunkt -89 °C
Densitet 1.31
Kokpunkt 59 °C till 60 °C
Flampunkt 19 °C (66 °F)
Analysprocentintervall 99%
Linjär formel CH3CHBrCH3
Brytningsindex 1.4255
Kvantitet 1000 mL
UN-nummer UN2344
Beilstein 741852
Merck Index 14,5210
Synonym isopropyl bromide, propane, 2-bromo, isopropylbromide, 2-bromo-propane, sec-propyl bromide, unii-r651xov97z, ccris 7919, hsdb 623, i-propylbromide, 2-brompropan
Löslighetsinformation Blandad med alkohol, bensen, kloroform och eter. Lätt blandbart med vatten och aceton.
Formel vikt 123
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.