Läs mer
2-bromopropan, 99 %
Produktkod. 11914491 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
250ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11914491 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10070700 250 mL Glasflaska 250ml
10060700 1 L Glasflaska 1 L
15179153 10 L Plasttrumma 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11914491 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 107320025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 75-26-3 | C3H7Br | 122,99 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-26-3
Molekylformel C3H7Br
Molekylvikt (g/mol) 122.99
InChI-nyckel NAMYKGVDVNBCFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl bromide, propane, 2-bromo, isopropylbromide, 2-bromo-propane, sec-propyl bromide, unii-r651xov97z, ccris 7919, hsdb 623, i-propylbromide, 2-brompropan
PubChem CID 6358
IUPAC-namn 2-brompropan
LEDER CC(C)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromopropane
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -89,0 °C
Färg Brun till färglös
Densitet 1.3100g/mL, 1.31
Kokpunkt 59,0 °C
Flampunkt 1 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2CHBr
Brytningsindex 1,4250 till 1,4270
Kvantitet 2.5 L
Beilstein 01,108
Fieser 09,69
Merck Index 15,5256
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,3 g/100 ml. Andra lösligheter: blandbar med alkohol, bensen, kloroform, eter och aceton
Formel vikt 122.99
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Bromopropane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H360F-Kan skada fertiliteten.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromopropane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.