missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Bromopropane-d7, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromopropane-d7 |
| CAS | 39091-63-9 |
| Molekylformel | C3 2H7 Br |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H7Br/c1-3(2)4/h3H,1-2H3/i1D3,2D3,3 D |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(Br)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 2-bromo-1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropane |
| Molekylvikt (g/mol) | 130.03 |
| Formel vikt | 129.0171 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?