Läs mer
2-Bromopropane, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15888630
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15888630 1 L 1 L
15878630 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15888630 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8016681000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-26-3
Kvalitet Research
Molekylformel (CH3)2CHBr
Molekylvikt (g/mol) 122.99
Specifikationer
Smältpunkt -89°C
Densitet 1.31 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 59°C to 60°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00000147
Kvantitet 1 L
Synonym 2-Bromopropane, iso-Propyl bromide, Isopropyl bromide, 2-Bromopropane