Läs mer
2-bromopropan, TRC
Produktkod. 30332598
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30332598 50 g
1 options
Produktkod. 30332598 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68719050G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromopropane
CAS 75-26-3
Molekylformel C3 H7 Br
Kvantitet 50 g
Synonym 2-Bromopropane, Isopropyl bromide, sec-Propyl bromide
InChI formel InChI=1S/C3H7Br/c1-3(2)4/h3H,1-2H3
LEDER CC(C)Br
IUPAC-namn 2-bromopropan
Molekylvikt (g/mol) 122.99
Formel vikt 121.9731