Läs mer
2-bromopropan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromopropane |
| CAS | 75-26-3 |
| Molekylformel | C3 H7 Br |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-Bromopropane, Isopropyl bromide, sec-Propyl bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7Br/c1-3(2)4/h3H,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)Br |
| IUPAC-namn | 2-bromopropan |
| Molekylvikt (g/mol) | 122.99 |
| Formel vikt | 121.9731 |