Läs mer
2-bromopropan, TRC
Produktkod. 30339350
Change view
Kvantitet:
150 g
Produktkod. Kvantitet
30339350 150 g
1 options
Produktkod. 30339350 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB687190150G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromopropane
CAS 75-26-3
Molekylformel C3 H7 Br
Kvantitet 150 g
Synonym 2-Bromopropane, Isopropyl bromide, sec-Propyl bromide
InChI formel InChI=1S/C3H7Br/c1-3(2)4/h3H,1-2H3
LEDER CC(C)Br
IUPAC-namn 2-bromopropan
Molekylvikt (g/mol) 122.99
Formel vikt 121.9731