Läs mer
2-Bromopropanedioic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromopropanedioic Acid |
| CAS | 600-31-7 |
| Molekylformel | C3H3BrO4 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Bromomalonic Acid, Monobromomalonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3BrO4/c4-1(2(5)6)3(7)8/h1H,(H,5,6)(H,7,8) |
| LEDER | OC(=O)C(Br)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-bromopropanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.96 |
| Formel vikt | 181.9215 |