Läs mer
2-Bromopropen, 99%, stick.
Produktkod. 11319065
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11319065 5 g 5g
11329065 25 g 25g
11339065 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11319065 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14229.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 557-93-7 | C3H5Br | 120,977 g/mol
2-Bromopropen används som lösningsmedel och som mellanprodukt för organisk syntes. Det används också som gasningsmedel. Vidare reagerar den med nonanal för att framställa 2-metyl-undec-1-en-3-ol med användning av krom(II)klorid som reagens. Det används som ett köldmedium som används i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-Bromopropene används som lösningsmedel och som mellanprodukt för organisk syntes. Det används också som gasningsmedel. Vidare reagerar den med nonanal för att framställa 2-metyl-undec-1-en-3-ol med användning av krom(II)klorid som reagens. Det används som ett köldmedium som används i organisk syntes.
Löslighet Oblandbar med
vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 557-93-7
Molekylformel C3H5Br
Molekylvikt (g/mol) 120.977
MDL-nummer MFCD00000140
InChI-nyckel PHMRPWPDDRGGGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromopropene, isopropenyl bromide, 1-propene, 2-bromo, 2-bromo-1-propene, 2-bromopropylene, propene, 2-bromo, isopropylene bromide, alpha-methylvinyl bromide, .alpha.-methylvinyl bromide, 2-bromo-propene
PubChem CID 11202
IUPAC-namn 2-bromprop-1-en
LEDER CC(=C)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromopropene
Namnnotering stabilized
Smältpunkt -87°C
Densitet 1.362
Kokpunkt 47°C to 49°C
Flampunkt 4°C (39°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.443
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1731926
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Immiscible with water.
Formel vikt 120.98
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.