Läs mer
2-bromopropen, 99 %, stabiliserat
Produktkod. 10182750 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
50 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10182750 50 mL Glasflaska 50ml
10396020 10 mL Glasflaska 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10182750 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 107340500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 557-93-7 | C3H5Br | 120,98 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 557-93-7
Molekylformel C3H5Br
Molekylvikt (g/mol) 120.98
MDL-nummer MFCD00000140
InChI-nyckel PHMRPWPDDRGGGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromopropene, isopropenyl bromide, 1-propene, 2-bromo, 2-bromo-1-propene, 2-bromopropylene, propene, 2-bromo, isopropylene bromide, alpha-methylvinyl bromide, .alpha.-methylvinyl bromide, 2-bromo-propene
PubChem CID 11202
IUPAC-namn 2-bromprop-1-en
LEDER CC(=C)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromopropene
Namnnotering 99+%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.3600g/mL, 1.36
Kokpunkt 47.0°C to 49.0°C
Flampunkt 4°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3C(Br)=CH2
Brytningsindex 1.4430 to 1.4450
Kvantitet 50 mL
Beilstein 01,2
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formel vikt 120.98
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Bromopropene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.