missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(±)-2-Bromopropionic-2,3,3,3-d4 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromopropanoic Acid-D4 |
| CAS | 60153-93-7 |
| Molekylformel | C3 D4 H Br O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Propanoic-2,3,3,3-d4 acid, 2-bromo- (9 CI), 2-Bromopropanoic-2,3,3,3-d4 acid, 2-Bromopropanoic acid-2,3,3,3-d4, 2-Bromopropanoic Acid-D4, (±)-2-Bromopropionic-2,3,3,3-d4 Acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H5BrO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)/i1D3,2 D |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(Br)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-bromo-2,3,3,3-tetradeuteriopropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.9993 |
| Formel vikt | 155.9724 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?