Läs mer
(±)-2-Bromopropionic-3,3,3-d3 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromopropionic-3,3,3-d3 Acid |
| CAS | 2708278-02-6 |
| Molekylformel | C3 D3 H2 Br O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Bromopropanoic-3,3,3-d3 acid, 2-Bromopropanoic acid-3,3,3-d3, 2-Bromopropanoic Acid-3,3,3-D3, (±)-2-Bromopropionic-3,3,3-d3 Acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H5BrO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C(Br)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-bromo-3,3,3-trideuteriopropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 155.9931 |
| Formel vikt | 154.9661 g/mol |
| Visa mer |