Läs mer
2-brompropionsyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11488197
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11488197 250 g 250g
1 options
Produktkod. 11488197 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17569.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 598-72-1 | C3H5BrO2 | 152.98 g/mol
Den används som farmaceutisk och agrokemisk mellanprodukt. Det används som ett alkyleringsmedel för merkaptaner och andra svavelhaltiga föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används som farmaceutisk och agrokemisk mellanprodukt. Det används som ett alkyleringsmedel för merkaptaner och andra svavelhaltiga föreningar.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och starka baser. Förvara behållaren väl tillsluten på en sval, torr plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromopropionic acid
CAS 598-72-1
Smältpunkt 25°C
Densitet 1.7
Kokpunkt 202°C to 203°C
Flampunkt 100°C (212°F)
Molekylformel C3H5BrO2
Brytningsindex 1.476
MDL-nummer MFCD00004211,MFCD00145205
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 605451
Synonym 2-bromopropionic acid, propanoic acid, 2-bromo, dl-2-bromopropionic, propionic acid, 2-bromo, alpha-bromopropionic acid, dl-2-bromopropionic acid, 2-bromo-propionic acid, .alpha.-bromopropionic acid, propanoic acid, bromo, propanoicacid, 2-bromo
Löslighetsinformation Soluble in water.
InChI-nyckel MONMFXREYOKQTI-UHFFFAOYNA-N
LEDER CC(Br)C(O)=O
IUPAC-namn 2-brompropansyra
Molekylvikt (g/mol) 152.98
PubChem CID 11729
Formel vikt 152.98
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Bromopropionic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromopropionic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.