Läs mer
2-Bromopropionic Acid Benzyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromopropionic Acid Benzyl Ester |
| CAS | 3017-53-6 |
| Molekylformel | C10H11BrO2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-Bromopropionic Acid Phenylmethyl Ester, Benzyl α-Bromopropionate, Benzyl 2-Bromopropionate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11BrO2/c1-8(11)10(12)13-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3 |
| LEDER | CC(C(=O)OCC1=CC=CC=C1)Br |
| IUPAC-namn | benzyl 2-bromopropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 243.1 |
| Formel vikt | 241.9942 |