Läs mer
2-Bromopropionic Acid, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 12999444 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12999444 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12999444 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S572
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
2-Bromopropionic acid598-72-11000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromopropionic acid
Förpackning 2mL amber prescored glass ampule
CAS 598-72-1
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
Molekylformel C3H5BrO2
MDL-nummer MFCD00004211,MFCD00145205
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel MONMFXREYOKQTI-UHFFFAOYNA-N
LEDER CC(Br)C(O)=O
IUPAC-namn 2-bromopropanoic acid
Lösningsmedel eller matris Methanol-P&T
Molekylvikt (g/mol) 152.98
PubChem CID 11729
Kvantitet 1 mL
Visa mer Visa mindre
Product intended for laboratory use only