Läs mer
2-Bromopropionylbromid, 97 %
Produktkod. 11400697
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11400697 100 g 100g
11410697 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11400697 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22504.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 563-76-8 | C3H4Br2O | 215,872 g/mol
2-Bromopropionylbromid används vid framställning av cellulosamakroinitiator genom direkt acylering av cellulosa i jonisk flytande 1-allyl-3-metylimidazoliumklorid. Det används också för att framställa 3-(2-bromopropionyl)-2-oxazolidonderivat och bromoesterterminerad poly(3-hexyltiofen). Vidare används den som en makroinitiator för atomöverföringsradikalpolymerisation av akrylater.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Bromopropionylbromid används vid framställning av cellulosamakroinitiator genom direkt acylering av cellulosa i jonisk flytande 1-allyl-3-metylimidazoliumklorid. Det används också för att framställa 3-(2-bromopropionyl)-2-oxazolidonderivat och bromoesterterminerad poly(3-hexyltiofen). Vidare används den som en makroinitiator för atomöverföringsradikalpolymerisation av akrylater.
Löslighet
Blandbar med triklormetan, dietyleter, bensen och aceton.
Anmärkningar
Inkompatibel med vatten, alkoholer, oxidationsmedel och starka alkalier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 563-76-8
Molekylformel C3H4Br2O
Molekylvikt (g/mol) 215.872
MDL-nummer MFCD00000142
InChI-nyckel ILLHORFDXDLILE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromopropionyl bromide, propanoyl bromide, 2-bromo, 2-bromopropionylbromide, 2-bromo propionyl bromide, 2-bromopropionic acid bromide, .alpha.-bromopropionyl bromide, 2-bromopropanyl bromide, a-bromopropionyl bromide, 2-bromo-propionyl bromide, alpha-bromopropionylbromide
PubChem CID 79047
IUPAC-namn 2-bromopropanoylbromid
LEDER CC(C(=O)Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromopropionyl bromide
Densitet 2.061
Kokpunkt 48 °C till 50 °C (10 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.521
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1071331
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Blandbar med triklometan, dietyleter, bensen och aceton.
Formel vikt 215.88
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Bromopropionyl bromide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromopropionyl bromide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.