Läs mer
2-Bromopropionyl chloride, 98%
Produktkod. 11450068
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11450068 10 g 10g
11460068 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11450068 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23662.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7148-74-5 | C3H4BrClO | 171.42 g/mol
2-Bromopropionylklorid är ett reagens som används vid framställning av pyrazinkarboxamidbaserade hämmare av diacylglycerolacyltransferas. Det används också vid syntes av 2-aminopropionylpolystyrenharts genom Friedel Crafts-reaktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Bromopropionylklorid är ett reagens som används vid framställning av pyrazinkarboxamidbaserade hämmare av diacylglycerolacyltransferas. Det används också vid syntes av 2-aminopropionylpolystyrenharts genom Friedel Crafts-reaktion.
Löslighet
Reagerar med vatten.
Anmärkningar
Skydda från vatten/fukt, baser och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas. Håll borta från antändningskällor. Skydda mot elektrostatiska laddningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7148-74-5
Molekylformel C3H4BrClO
Molekylvikt (g/mol) 171.42
MDL-nummer MFCD00000711
InChI-nyckel OZGMODDEIHYPRY-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-bromopropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-bromo, 2-bromopropionylchloride, 2-bromo-propionyl chloride, 2-brominepropionylchloride, alpha-bromopropionyl chloride, 2-bromopropionic acid chloride, sgqdjlpqbsmuh@, 2-bromopropanoylchloride, acmc-1cjhb
PubChem CID 97980
IUPAC-namn 2-brompropanoylklorid
LEDER CC(Br)C(Cl)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromopropionyl chloride
Densitet 1.7
Kokpunkt 131°C to 133°C
Flampunkt 51°C (125°F)
Brytningsindex 1.478
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2920
Beilstein 773800
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 171.43
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.