Läs mer
2-Bromopropionyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromopropionyl Chloride |
| CAS | 7148-74-5 |
| Molekylformel | C3H4BrClO |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | (±)-2-Bromopropionyl Chloride, 2-Bromopropanoyl Chloride, 2-Bromopropionic Acid Chloride, 2-Bromopropionyl Chloride, NSC 64455, α-Bromopropanoyl Chloride, α-Bromopropionic Acid Chloride, α-Bromopropionyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4BrClO/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3 |
| LEDER | O=C(Cl)C(Br)C |
| IUPAC-namn | 2-bromopropanoyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 171.42 |
| Formel vikt | 169.91 |