Läs mer
2-bromopropiofenon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11423414
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11423414 25 g 25g
11433414 100 g 100g
11443414 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11423414 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10661.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2114-00-3 | C9H9BrO | 213.074 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2114-00-3
Molekylformel C9H9BrO
Molekylvikt (g/mol) 213.074
MDL-nummer MFCD00000145
InChI-nyckel WPDWOCRJBPXJFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromopropiophenone, 1-propanone, 2-bromo-1-phenyl, alpha-bromopropiophenone, 1-benzoyl-1-bromoethane, 1-bromoethyl phenyl ketone, 2-bromo-1-phenyl-1-propanone, propiophenone, 2-bromo, .alpha.-bromopropiophenone, 2-bromo-1-phenyl-propan-1-one, 2-bromo-propiophenone
PubChem CID 16452
IUPAC-namn 2-brom-l-fenylpropan-1-on
LEDER CC(C(=O)C1=CC=CC=C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromopropiophenone
Densitet 1.417
Kokpunkt 245°C to 250°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.572
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2927
Beilstein 508550
Formel vikt 213.08
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.