Läs mer
2-Bromopyridine-15N, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromopyridine-15N |
| CAS | 54267-53-7 |
| Molekylformel | C5 H4 Br 15N |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2-Bromopyridine 15N |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4BrN/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H/i7+1 |
| LEDER | Brc1cccc[15n]1 |
| IUPAC-namn | 2-bromo(115N)pyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.989 |
| Formel vikt | 157.95 |