Läs mer
2-Bromopyridine-4-carboxamide, 97%
Produktkod. 11389845
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11389845 1 g 1g
11399845 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11389845 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19854.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 29840-73-1 | C6H5BrN2O | 201.023 g/mol
2-Bromopyridin-4-karboxamid används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-Bromopyridin-4-karboxamid används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29840-73-1
Molekylformel C6H5BrN2O
Molekylvikt (g/mol) 201.023
MDL-nummer MFCD00234156
InChI-nyckel KCELTDZFDHPTBI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4625407
IUPAC-namn 2-brompyridin-4-karboxamid
LEDER C1=CN=C(C=C1C(=O)N)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromopyridine-4-carboxamide
Smältpunkt 192°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 471892
Synonym 2-bromoisonicotinamide, 2-bromo-isonicotinamide, 2-bromo-4-pyridinecarboxamide, 2-bromopyridin-4-ylcarboxamide, 4-pyridinecarboxamide, 2-bromo, 2-bromo-isonicotimide, 4-pyridinecarboxamide,2-bromo, pubchem16641, acmc-1cr70, 2-bromanylpyridine-4-carboxamide
Formel vikt 201.02
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.