Läs mer
2-bromopyridine-5-boronic acid, 97%, Maybridge
Produktkod. 10431694
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10431694 1 g Amber Glass Bottle 1g
1 options
Produktkod. 10431694 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00056DA
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromopyridine-5-boronic acid
CAS 223463-14-7
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Molekylformel C5H5BBrNO2
MDL-nummer MFCD03411558
Kvantitet 1 g
Synonym 2-bromopyridine-5-boronic acid, 6-bromopyridin-3-yl boronic acid, 6-bromopyridine-3-boronic acid, 2-bromo-5-pyridineboronic acid, 6-bromopyridin-3-lboronic acid, 2-bromo-5-pyridylboronic acid, 2-bromopyridyl-5-boronic acid, 6-bromo-3-pyridylboronic acid, 6-bromopyridin-3-yl-3-boronic acid, 6-bromo-3-pyridinylboronic acid
InChI-nyckel BCYWDUVHAPHGIP-UHFFFAOYSA-N
LEDER OB(O)C1=CN=C(Br)C=C1
IUPAC-namn (6-bromopyridin-3-yl)boronic acid
Molekylvikt (g/mol) 201.81
PubChem CID 2762706
Formel vikt 201.81
Procent renhet 97%