Läs mer
2-Bromopyridin-5-boronsyra pinakolester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11454480
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11454480 1 g 1g
11464480 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11454480 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50072.03
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 214360-62-0
Molekylformel C11H15BBrNO2
Molekylvikt (g/mol) 283.96
MDL-nummer MFCD03412794
InChI-nyckel MEGBELYYUPCOIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-bromo-5-pyridylboronic acid pinacol ester, 2-bromopyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2-6-bromopyridin-3-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-bromo-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 6-bromopyridine-3-boronic acid pinacol ester, 6-bromopyridine-3-boronicacidpinacolester, 2-bromo-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-pyridine, 2-bromopyridine-5-boronic acid pinacolate, pyridine, 2-bromo-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 2794715
IUPAC-namn 2-brom-5-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN=C(Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromopyridine-5-boronic acid pinacol ester
Kvantitet 1 g
Formel vikt 283.96
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.