Läs mer
2-bromopyridin-5-karboxaldehyd, 95 %
Produktkod. 15430809
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15430809 25 g 25g
15410809 1 g 1g
15420809 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15430809 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63867.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 149806-06-4 | C6H4BrNO | 186,01 g/mol
En användbar syntetisk mellanprodukt. 6-Bromonicotinaldehyd används i vittig reaktion. Hydrodehalogenering av 6-bromonikotinaldehyd för att producera alkohol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
En användbar syntetisk mellanprodukt. 6-Bromonicotinaldehyd används i vittig reaktion. Hydrodehalogenering av 6-bromonikotinaldehyd för att producera alkohol.
Löslighet Löslig i diklormetan
, eter, etylacetat och metanol.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, luft. 2-7 °C Kyl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 149806-06-4
Molekylformel C6H4BrNO
Molekylvikt (g/mol) 186.01
MDL-nummer MFCD04115419
InChI-nyckel PVUKGNBRJFTFNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromonicotinaldehyde, 2-bromo-5-formylpyridine, 2-bromopyridine-5-carbaldehyde, 6-bromo-3-pyridinecarboxaldehyde, 2-bromopyridine-5-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 6-bromo, 6-bromo-pyridine-3-carbaldehyde, 6-bromopyridine-3-carboxaldehyde, 2-bromo-5-pyridinecarbaldehyde, 6-bromo-3-formylpyridine
PubChem CID 11769234
IUPAC-namn 6-brompyridin-3-karbaldehyd
LEDER BrC1=CC=C(C=O)C=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromopyridine-5-carboxaldehyde
Smältpunkt 104 °C till 110 °C (dekomposition)
Färg Gult
Kvantitet 25 g
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Löslig i diklormetan, eter, etylacetat och metanol.
Formel vikt 186.01
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.